Documents
L174114
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.444
Numéro MDL:
Autres remarques