Principaux documents
L173444
N-BENZYL-4-TERT-BUTYL-N-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.401
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.