Principaux documents
L171166
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-(4-CHLOROANILINO)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.748
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.