Principaux documents
L169188
GADOLINIUM(III) 2,2'-(2-((2-(BIS(CARBOXYMETHYL)AMINO)ETHYL)(CARBOXYLATO)AMINO)ETHYLAZANEDIYL)DIACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18GdN3O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.553
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.