Documents
L166847
1-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-2-(2-THIENYL)ETHENYLFORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.393
Numéro MDL:
Autres remarques