Principaux documents
L166154
6,11-DIBROMO-6,7,10,11-TETRAHYDROCYCLOOCTA(B)QUINOXALINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.073
Numéro MDL:
Autres remarques