Principaux documents
L163767
3-CHLORO-6-(METHYLSULFONYL)PYRIDAZINE
AldrichCPR
L163767-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L163767-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H5ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.625
Numéro MDL:
29,20 €