Documents
L160318
TETRAETHYL 2,2'-(1,3-DITHIETANE-2,4-DIYLIDENE)DIMALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.461
Numéro MDL:
Autres remarques