Principaux documents
L159115
4-HYDROXYBENZENESULFONIC ACID COMPOUND WITH 1-BENZYL-4-OCTYL-1,4-DIHYDRO-5H-TETRAAZOL-5-IMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H31N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.587
Numéro MDL:
Autres remarques