Documents
L158488
ETHYL 2-AMINO-3,3-BIS(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H51NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.779
Numéro MDL:
Autres remarques