Principaux documents
L157929
2-TERT-BUTYL 4-ETHYL 3,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
L157929-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L157929-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.328
Numéro MDL:
29,20 €