Principaux documents
L156884
4-TERT-BUTYL-2,6-BIS(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22Cl4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.254
Numéro MDL:
Autres remarques