Documents
L154954
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACRYLONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.27
Numéro MDL:
Autres remarques