Principaux documents
L153664
2-(3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(3-METHOXYPHENYL)-3-OXOPROPYL)MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.797
Numéro MDL:
Autres remarques