Principaux documents
L153648
4-METHYL-2,6-BIS(3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.469
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.