Documents
L152161
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLMETHYL)-N'-(4-METHYLBENZOYL)THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.42
Numéro MDL:
Autres remarques