Principaux documents
L151548
4-(TRI-F-ME)BENZALDEHYDE (5-OXO-6-PH-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12F3N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.313
Numéro MDL:
Autres remarques