Principaux documents
L149675
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YLTHIO)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.797
Numéro MDL:
Autres remarques