L148474
7-(4-BROMOPHENYL)-1,3-DIMETHYL-8-PHENYL-1H-IMIDAZO(2,1-F)PURINE-2,4(3H,8H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16BrN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.298
Numéro MDL:
Autres remarques