Documents
L146269
2-((4-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)-6-METHYL-6H-1,3,4-THIADIAZIN-5-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.284
Numéro MDL:
Autres remarques