Principaux documents
L145602
8-BROMO-1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.216
Numéro MDL:
Autres remarques