Principaux documents
L144703
METHYL 6-BROMO-5-(2-TERT-BUTOXY-2-OXOETHOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19BrO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.241
Numéro MDL:
Autres remarques