Principaux documents
L143235
ETHYL 6-BROMO-5-(CYANOMETHOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.16
Numéro MDL:
Autres remarques