Documents
L142972
N-(3-(9H-CARBAZOL-9-YL)-2-HYDROXYPROPYL)-N-(4-CHLOROPHENYL)METHANESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.941
Numéro MDL:
Autres remarques