Principaux documents
L142301
2-METHOXYETHYL 5-(2-(4-CL-PHENYL)-2-OXOETHOXY)-2-ME-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.835
Numéro MDL:
Autres remarques