Principaux documents
L140724
4-((2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETYL)AMINO)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.403
Numéro MDL:
Autres remarques