Principaux documents
L140686
N-(4-IODOPHENYL)-2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13IN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.263
Numéro MDL:
Autres remarques