Principaux documents
L139068
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (5-ME-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.309
Numéro MDL:
Autres remarques