Principaux documents
L137820
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14Cl2N4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.436
Numéro MDL:
Autres remarques