L137545
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl2N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.392
Numéro MDL:
Autres remarques