L136174
3-(4-CHLOROPHENYL)-7-HYDROXY-8-(1-PIPERIDINYLMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.851
Numéro MDL:
Autres remarques