Documents
L135445
2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]-N'-[(E)-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.355
Numéro MDL:
Autres remarques