Key Documents
L133868
METHYL 5-ACETYL-2,6-DIMETHYL-4-(3-NITROPHENYL)-1,4-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.343
Numéro MDL:
Autres remarques