Principaux documents
L132535
ETHYL 3-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-3-OXOPROPANOATE
AldrichCPR
L132535-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L132535-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.197
Numéro MDL:
29,20 €