Principaux documents
L131660
4-MEO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19Cl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.689
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.