Documents
L131652
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3-(TRI-F-ME)ANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17Cl3F3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.74
Numéro MDL:
Autres remarques