Principaux documents
L129550
METHYL 2-((4-TERT-BUTYLBENZYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
L129550-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L129550-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.401
Numéro MDL:
29,20 €