Principaux documents
L129119
(4-((4-BROMOBENZYLIDENE)AMINO)PHENYL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.172
Numéro MDL:
Autres remarques