Principaux documents
L128783
METHYL 2-(BENZYLAMINO)BENZOATE
AldrichCPR
L128783-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L128783-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.292
Numéro MDL:
29,20 €