Key Documents
L126799
5-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-2-MERCAPTO-4,6(3H,5H)-PYRIMIDINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.331
Numéro MDL:
Autres remarques