Documents
L126098
2-[(3-TERT-BUTYL-4-OXO-4H-[1,3,4]THIADIAZOLO[2,3-C][1,2,4]TRIAZIN-7-YL)SULFANYL]-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.528
Numéro MDL:
Autres remarques