Documents
L126063
2-ME-N-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-(1,2,4)TRIAZOLO(4,3-A)AZEPIN-3-YLMETHYL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.353
Numéro MDL:
Autres remarques