L125725
METHYL 4-((((4-ALLYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.483
Numéro MDL:
Autres remarques