Principaux documents
L125563
3-ALLYL-2-((2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
L125563-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L125563-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H14Cl2N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.306
Numéro MDL:
29,20 €