Principaux documents
L124591
N-((2Z)-4-(4-METHOXYPHENYL)-3-(2-PHENYLETHYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-3-METHYLANILINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.459
Numéro MDL:
Autres remarques