L124435
2-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-N,4-BIS(4-CHLOROPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H24Cl3N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.907
Numéro MDL:
Autres remarques