Principaux documents
L123773
4-AMINO-N'-(3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-AZEPIN-7-YL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.315
Numéro MDL:
Autres remarques