L123285
2-(4-CHLOROPHENYL)-1-(4-ETHOXYPHENYL)-2-HYDROXY-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.822
Numéro MDL:
Autres remarques