Documents
L122467
2-(5-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-2-THIOXO-1,3,4-OXADIAZOL-3(2H)-YL)-N-ISOPROPYL-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19Cl2N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.363
Numéro MDL:
Autres remarques