Principaux documents
L121401
2-(DIFLUOROMETHOXY)BENZALDEHYDE (4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9F2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.274
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.